Learn More
5-Bromvaleronitril, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376726
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11376726 25 g 25 Gramm
11366726 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11376726 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03952.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 5414-21-1 | C5H8BrN | 162.03 g/mol
5-Bromovaleronitrile is used to produce 5-Bromo-pentanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Bromovaleronitril wird zur Herstellung von 5-Brom-Pentansäure verwendet.
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich (4.1 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5414-21-1
Summenformel C5H8BrN
Molekulargewicht (g/mol) 162.03
MDL-Nummer MFCD00001976
InChI-Schlüssel NWWWGAKVHCSAEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromovaleronitrile, pentanenitrile, 5-bromo, 5bromovaleronitrile, snxhflqiuzjp@, 5-bromopentanonitrile, 4-bromobutyl cyanide, 5-bromo-valeronitrile, 5-bromo-pentanenitrile, 5-bromopentane nitrile, 1-bromo-4-cyanobutane
PubChem CID 79435
IUPAC-Name 5-Bromopentannitril
SMILES C(CCBr)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromovaleronitrile
Dichte 1.388
Siedepunkt 110°C to 111°C (12 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4785
Menge 25 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 1742080
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water (4.1g/L at 25°C).
Formelmasse 162.04
Reinheit (%) ≥98%