Learn More
5-Bromvalerylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
5-Bromovaleryl chloride was used in the preparation of aromatic azides and organic gelators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
5-Bromvalerylchlorid wurde bei der Herstellung von aromatischen Aziden und organischen Gelatoren verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Wasser/Feuchtigkeit, Oxidationsmitteln, Basen fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Bromovaleryl chloride |
| Dichte | 1.49 |
| Siedepunkt | 43°C to 45°C (0.2 mmHg) |
| Flammpunkt | 107°C (225°F) |
| Geruch | Irritating |
| Strukturformel | Br(CH2)4COCl |
| Brechungsindex | 1.491 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1745663 |
| Mehr anzeigen |