Learn More
5-Bromvalerylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023960
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11449186
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18046.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4509-90-4 | C14H11N3O2 | 253.26 g/mol
5-Bromovaleryl chloride was used in the preparation of aromatic azides and organic gelators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Bromvalerylchlorid wurde bei der Herstellung von aromatischen Aziden und organischen Gelatoren verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Wasser/Feuchtigkeit, Oxidationsmitteln, Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4509-90-4
Summenformel C14H11N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 253.26
MDL-Nummer MFCD00013660
InChI-Schlüssel QANQQXSQVQYQFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromovaleryl chloride, 5-bromovaleroyl chloride, 5-bromo-pentanoyl chloride, 5-bromovaleric acid chloride, 5-bromovalerylchloride, bromovalerylchloride, bromovaleryl chloride, 5-bromovaleric chloride, 5-bromopentanoylchloride, 5-bromo pentanoyl chloride
PubChem CID 521173
IUPAC-Name 5-Brompentanoylchlorid
SMILES CC(=O)NC1=CC=C2OC(=NC2=C1)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromovaleryl chloride
Dichte 1.49
Siedepunkt 43°C to 45°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt 107°C (225°F)
Geruch Irritating
Strukturformel Br(CH2)4COCl
Brechungsindex 1.491
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1745663
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 199.46
Reinheit (%) 98%