Learn More
Thermo Scientific™ +5 °C Sollwert für Hochleistungs-Laborkühlgeräte
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
:
+5 °C-Sollwert für Hochleistungs-Laborkühlschränke, muss bei der Bestellung angegeben werden
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ +5 °C Sollwert mit Hochleistungs-Laborkühlgeräten der Serien Revco™, Forma™ und Jewett™.
Bestellinformationen:
Muss bei der Bestellung von Hochleistungs-Laborkühlgeräten angegeben werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 5 Grad-Celsius-Sollwert für Hochleistungs-Laborkühlgeräte, muss bei der Bestellung angegeben werden |
| Temperaturbereich | 5 °C |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Hochleistungs-Laborkühlgeräte |