Learn More
5-Carboxy-N-phenyl-2-1H-pyridon-d5, TRC
Artikelnummer. 30353572
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30353572 1 mg 1 Milligramm
30350967 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30353572 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1790221MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1020719-24-7
Summenformel C12 2H5 H4 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 220.24
Synonym 5-Carboxy-Pirfenidone-D5
IUPAC-Name 6-Oxo-1-(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)Pyridin-3-Carboxylsäure
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(N2C=C(C=CC2=O)C(=O)O)c([2H])c1[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Carboxy-N-phenyl-2-1H-pyridone-d5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H9NO3/c14-11-7-6-9(12(15)16)8-13(11)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,(H,15,16)/i1D,2D,3D,4D,5D
Formelmasse 220.0896
Reinheit (%) >95%