Learn More
5-Carboxyfluorescein-N-Hydroxysuccinimid-Ester, TRC
Artikelnummer. 30357016
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30357016 5 mg -
30352152 25 mg 25 Milligramm
30358468 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30357016 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1783505MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92557-80-7
Summenformel C25 H15 N O9
Molekulargewicht (g/mol) 473.39
IUPAC-Name (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) 3',6'-Dihydroxy-3-Oxospiro[2-Benzofuran-1,9'-Xanthen]-5-Carboxylat
SMILES Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Carboxyfluorescein-N-hydroxysuccinimide Ester
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C25H15NO9/c27-13-2-5-17-19(10-13)33-20-11-14(28)3-6-18(20)25(17)16-4-1-12(9-15(16)24(32)34-25)23(31)35-26-21(29)7-8-22(26)30/h1-6,9-11,27-28H,7-8H2
Formelmasse 473.0747