Learn More
5-Carboxyhydroxymethyluridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Carboxyhydroxymethyluridine |
| CAS | 934743-11-0 |
| Summenformel | C11 H14 N2 O9 |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H14N2O9/c14-2-4-6(16)7(17)9(22-4)13-1-3(5(15)10(19)20)8(18)12-11(13)21/h1,4-7,9,14-17H,2H2,(H,19,20)(H,12,18,21)/t4-,5?,6-,7-,9-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(C(O)C(=O)O)C(=O)NC2=O |
| IUPAC-Name | 2-[1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-DiHydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2,4-Dioxopyrimidin-5-yl]-2-Hydroxyessigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 318.237 |
| Formelmasse | 318.07 |