Learn More
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30350150
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30350150 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30350150 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1789002.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium Bromide
CAS 50889-29-7
Summenformel C24 H26 O2 P . Br
Menge 2.5 g
Synonym Phosphonium, (5-carboxypentyl)triphenyl-, bromide (1:1) (ACI), Phosphonium, (5-carboxypentyl)triphenyl-, bromide (9CI), (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide, 6-(Triphenylphosphonio)hexanoic acid bromide
InChI-Formel InChI=1S/C24H25O2P.BrH/c25-24(26)19-11-4-12-20-27(21-13-5-1-6-14-21,22-15-7-2-8-16-22)23-17-9-3-10-18-23;/h1-3,5-10,13-18H,4,11-12,19-20H2;1H
SMILES [Br-].OC(=O)CCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name 5-Carboxypentyl(triphenyl)phosphaniumbromid
Molekulargewicht (g/mol) 457.34
Formelmasse 456.0854