Learn More
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphoniumbromid, TRC
Artikelnummer. 30368508
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30368508 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30368508 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC178900250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium Bromide
CAS 50889-29-7
Summenformel C24 H26 O2 P . Br
Menge 250 mg
Synonym Phosphonium, (5-carboxypentyl)triphenyl-, bromide (1:1) (ACI), Phosphonium, (5-carboxypentyl)triphenyl-, bromide (9CI), (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide, 6-(Triphenylphosphonio)hexanoic acid bromide
InChI-Formel InChI=1S/C24H25O2P.BrH/c25-24(26)19-11-4-12-20-27(21-13-5-1-6-14-21,22-15-7-2-8-16-22)23-17-9-3-10-18-23;/h1-3,5-10,13-18H,4,11-12,19-20H2;1H
SMILES [Br-].OC(=O)CCCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name 5-Carboxypentyl(triphenyl)phosphaniumbromid
Molekulargewicht (g/mol) 457.34
Formelmasse 456.0854