Learn More
5-Chlor-1,2,4-triazol-[4,3-a]-pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420829
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15420829 1 g 1 Gramm
15440829 250 mg 250 Milligramm
15430829 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420829 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63881.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 27187-13-9 | C6H4ClN3 | 153.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27187-13-9
Summenformel C6H4ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 153.57
MDL-Nummer MFCD11109431
InChI-Schlüssel FBQZXTMUYNKLRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine, 5-chloro-1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine, 1,2,4-triazolo 4,3-a pyridine, 5-chloro, 5-chloro 1,2,4 triazolo 4,3-a pyridine
PubChem CID 324440
IUPAC-Name 5-Chlor-[1,2,4]Triazolo[4,3-a]Pyridin
SMILES ClC1=CC=CC2=NN=CN12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridine
Menge 1 g
Formelmasse 153.57
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest