Learn More
5-Chlor-1,3-benzodioxol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400747
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11400747 10 g 10 Gramm
11410747 50 g 50 Gramm
11420747 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400747 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22534.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7228-38-8 | C7H5ClO2 | 156.565 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7228-38-8
Summenformel C7H5ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 156.565
MDL-Nummer MFCD00010842
InChI-Schlüssel ODQPZHOXLYATLC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 138966
IUPAC-Name 5-Chlor-1,3-Benzodioxol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-1,3-benzodioxole
Dichte 1.34
Siedepunkt 185°C to 187°C
Flammpunkt 93°C (201°F)
Brechungsindex 1.556
Menge 10 g
Synonym 5-chlorobenzo d 1,3 dioxole, 1-chloro-3,4-methylenedioxybenzene, 1,3-benzodioxole, 5-chloro, 5-chloro-2h-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxole,5-chloro, 5-chloro-benzo 1,3 dioxole, pubchem3620, 4-chloro-1,2-methylenedioxybenzene, 5-chloro-1,3-benzodioxole, ukrorgsyn-bb bbr-008667
Formelmasse 156.57
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chloro-1,3-benzodioxole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Chloro-1,3-benzodioxole