Learn More
5-Chlor-1,3-Dimethyl-1 H-Pyrazol-4-Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10062214
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10062214 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
10603793 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10062214 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. EN00019EB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 27006-76-4
Summenformel C6H7ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 158.585
InChI-Schlüssel SZRSMNYUEXXEBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl pyrazole-4-aldehyde, 5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-4-formyl-1,3-dimethylpyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-aldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl, pubchem23629, acmc-20a2nm, ksc496s9t
PubChem CID 2777397
IUPAC-Name 5-Chlor-1,3-dimethylpyrazol-4-carbaldehyd
SMILES CC1=NN(C(=C1C=O)Cl)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 158.59
Reinheit (%) 97%