Learn More
5-Chlor-1,3-Dimethyl-1 H-Pyrazol-4-Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 158.59 |
| Reinheit (%) | 97% |