Learn More
5-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carboxaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11395529
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11395529 1 g 1 Gramm
11305539 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395529 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50475.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27006-76-4
Summenformel C6H7ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 158.585
MDL-Nummer MFCD00052538
InChI-Schlüssel SZRSMNYUEXXEBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl pyrazole-4-aldehyde, 5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-4-formyl-1,3-dimethylpyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-aldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl, pubchem23629, acmc-20a2nm, ksc496s9t
PubChem CID 2777397
IUPAC-Name 5-Chlor-1,3-dimethylpyrazol-4-carbaldehyd
SMILES CC1=NN(C(=C1C=O)Cl)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Menge 1 g
Formelmasse 158.59
Reinheit (%) 95%