Learn More
5-Chlor-1,3-Dimethyl-1 H-Pyrazol-4-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10282882
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10282882 1 g 1 Gramm
10764193 250 mg 250 Milligramm
10664395 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10282882 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00061DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 27006-82-2
Summenformel C6H7ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.584
MDL-Nummer MFCD00232043
InChI-Schlüssel RRWQERXMLIEDKJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2779652
IUPAC-Name 5-Chlor-1,3-dimethylpyrazol-4-carbonsäure
SMILES CC1=NN(C(=C1C(=O)O)Cl)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Synonym 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-chloro-1,3-dimethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, pubchem23627, chlorodimethylpyrazolecarboxylicacid, 4-carboxy-5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,5-chloro-1,3-dimethyl, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-chloro-1,3-dimethyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 5-chloro-1,3-dimethyl
Formelmasse 174.59
Reinheit (%) 97%