Learn More
5-Chlor-1,3-Dimethyl-1H-Pyrazol-4-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10651673
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10651673 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10039111 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10798435 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10651673 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CD10088DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 88398-93-0
Summenformel C5H6Cl2N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 229.075
MDL-Nummer MFCD00052536
InChI-Schlüssel HWGVUNSKAPCFNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-4-pyrazolesulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-sulphonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-sulfonylchloride, 5-chloranyl-1,3-dimethyl-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 5-chloro-1,3-dimethyl, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4yl-sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4-yl sulfonyl chloride, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-4-ylsulphonyl chloride
PubChem CID 2777126
IUPAC-Name 5-Chlor-1,3-nitrothiophen-4-sulfonylchlorid
SMILES CC1=NN(C(=C1S(=O)(=O)Cl)Cl)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 229.09
Reinheit (%) 97%