Learn More
5-Chlor-1,3-Dimethyl-1H-Pyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459253
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11459253
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11730.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 54454-10-3 | C5H7ClN2 | 130.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54454-10-3
Summenformel C5H7ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 130.58
MDL-Nummer MFCD00051650
InChI-Schlüssel DDUSLFAWARYAPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-5-chloropyrazole, pubchem9980, acmc-20am54, 5-chloro-1,3-dimethyl-pyrazole, 5-chloranyl-1,3-dimethyl-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-chloro-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloro-1,3-dimethyl, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole #
PubChem CID 521507
IUPAC-Name 5-Chlor-1,3-Dimethylpyrazol
SMILES CN1N=C(C)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Dichte 1.137
Siedepunkt 153°C to 155°C
Brechungsindex 1.486
Menge 5 g
Beilstein 113451
Formelmasse 130.58
Reinheit (%) 98%