Learn More
(5-Chlor-1-Benzothiophen-3-yl)Methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10773833
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10773833 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10592083 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10773833 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SP01477CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 71625-90-6
Summenformel C9H8ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 197.68
MDL-Nummer MFCD01314327
InChI-Schlüssel VRNXLYAXYIHHHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorobenzo b thiophen-3-yl methanamine, 5-chloro-1-benzothiophen-3-yl methylamine, 5-chloro-1-benzothiophen-3-yl methanamine, 1-5-chloro-1-benzothiophen-3-yl methanamine, 5-chloro-benzo b thiophene-3-methanamine, 5-chlorobenzo b thiophen-3-yl methylamine, 5-chloro-1-benzothiophene-3-yl methylamine, benzo b thiophene-3-methanamine, 5-chloro, 5-chloranyl-1-benzothiophen-3-yl methanamine, c-5-chloro-benzo b thiophen-3-yl methylamine
PubChem CID 2798782
IUPAC-Name (5-Chlor-1-benzothiophen-3-yl)methanamin
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=CS2)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (5-Chloro-1-benzothiophen-3-yl)methylamine hydrochloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 234.15
Reinheit (%) 97%