Learn More
5-Chlor-1-Indanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
5-Chloro-1-indanone may be used as starting reagent for the preparation of 5-chloro-2-methoxycarbonyl-1-indanone. It may also be used for the preparation of important biomedical compounds such as anticonvulsants, anticholinergics and diarylsulfonylureas, having potential activity against solid tumors. It participates in the Irie?s synthesis of substituted pyridines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
5-Chlor-1-indanon kann als Ausgangsreagenz für die Herstellung von 5-chloro-2-methoxycarbonyl-1-indanon verwendet werden. Es kann auch für die Herstellung wichtiger biomedizinischer Verbindungen wie Antikonvulsiva, Anticholinergika und Diarylsulfonylharnstoffe mit möglicher Aktivität gegen feste Tumoren verwendet werden. Es beteiligt sich an der Irie′s-Synthese von substituierten Pyridinen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Chloro-1-indanone |
| Schmelzpunkt | 92°C to 96°C |
| Siedepunkt | 124°C to 125°C (3 mmHg) |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 1448000 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 166.61 |
| Reinheit (%) | 99% |