Learn More
5-Chlor-1-methyl-4-nitroimidazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458408
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15458408
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61824.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4897-25-0 | C4H4ClN3O2 | 161.545 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4897-25-0
Summenformel C4H4ClN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 161.545
MDL-Nummer MFCD00233664
InChI-Schlüssel OSJUNMSWBBOTQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1-methyl-4-nitro-1h-imidazole, 1h-imidazole, 5-chloro-1-methyl-4-nitro, 1-methyl-5-chloro-4-nitroimidazole, pcmni, imidazole, 5-chloro-1-methyl-4-nitro, unii-p917jw98bd, 1-methyl-4-nitro-5-chloroimidazole, 1-methyl-4-nitro-5-chloro imidazole, cmni, acmc-1api8
PubChem CID 21010
IUPAC-Name 5-Chlor-1-Methyl-4-Nitroimidazol
SMILES CN1C=NC(=C1Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole
Farbe Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 161.55
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver