Learn More
5-Chlor-1-methylimidazol, TRC
Artikelnummer. 30360659
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30360659 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30360659 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3691851G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-1-methylimidazole
CAS 872-49-1
Summenformel C4 H5 Cl N2
Menge 1 g
Synonym Azathioprine Impurity 9
InChI-Formel InChI=1S/C4H5ClN2/c1-7-3-6-2-4(7)5/h2-3H,1H3
SMILES Cn1cncc1Cl
IUPAC-Name 5-Chlor-1-Methylimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 116.55
Formelmasse 116.0141