Learn More
5-Chlor-1-Pentin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347865
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11347865 25 g 25 Gramm
11337865 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347865 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02835.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14267-92-6 | C5H7Cl | 102.561 g/mol
5-Chloro-1-pentyne is used with α-diazoesters in a copper-catalyzed synthesis of pyrazoles. It is also used in the synthesis of 5-chloro-2-trimethylstannyl-1-pentene by reacting with Me3SnCu.Me2S.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Chlor-1-pentin wird mit α-Diazoestern in der kupferkatalysierten Synthese von Pyrazolen verwendet. Es wird auch in der Synthese von 5-Chlor-2-Trimethylstannyl-1-penten durch Reaktion mit Me3SnCu.Me2S verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Vor Hitze schützen. Nicht kompatibel mit Schwermetallpulver, Wärme und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14267-92-6
Summenformel C5H7Cl
Molekulargewicht (g/mol) 102.561
MDL-Nummer MFCD00001014
InChI-Schlüssel UXFIKVWAAMKFQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1-pentyne, 1-pentyne, 5-chloro, 5-chloropentyne, 4-pentynyl chloride, 1-chloro-4-pentine, 1-chloro-4-pentyne, pent-4-ynyl chloride, 5-chloro-pent-1-yne, acmc-1bzfd, pent-4-yn-1-yl chloride
PubChem CID 84308
IUPAC-Name 5-Chlorpent-1-yn
SMILES C#CCCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-1-pentyne
Dichte 0.968
Siedepunkt 113°C
Flammpunkt 15°C (59°F)
Geruch Recognizable
Strukturformel Cl(CH2)3C≡CH
Brechungsindex 1.444
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1736710
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 102.56
Reinheit (%) 98%