Learn More
5-Chlor-2-Furaldehyd, 98 %, stab. mit 2 % Ethanol, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
(+)-1 -Deoxynojirimycin-Hydrochlorid beeinträchtigt die normale Verarbeitung von N-verknüpften Glykoproteinen und erzeugt geringere Menge komplexer Oligosaccharide.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luft
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Chloro-2-furaldehyde |
| Namenshinweis | stabilized with 2% ethanol |
| CAS | 21508-19-0 |
| Schmelzpunkt | 33°C to 36°C |
| Siedepunkt | 70°C (10 mmHg) |
| Summenformel | C5H3ClO2 |
| MDL-Nummer | MFCD02752599 |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 108401 |
| Empfindlichkeit | Air sensitive |
| Mehr anzeigen |