Learn More
5-Chloro-2-Furaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30354329
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30354329 100 mg
30353266 500 mg
30360371 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30354329 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC381980100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21508-19-0
Summenformel C5H3O2Cl
Molekulargewicht (g/mol) 130.52
IUPAC-Name 5-Chlorfluran-2-Carbaldehyd
SMILES Clc1oc(C=O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-furaldehyde
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H3ClO2/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-3H
Formelmasse 129.9822