Learn More
5-Chlor-2-hydrazin-3-iodpyridin, 95 %
Artikelnummer. 15423617
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15423617 250 mg 250 Milligramm
11486210 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423617 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27117.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 942206-12-4
Summenformel C5H5ClIN3
Molekulargewicht (g/mol) 269.47
MDL-Nummer MFCD09037446
InChI-Schlüssel SMVJKHCZAOIBLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-3-iodo-2-pyridyl hydrazine, 5-chloro-2-hydrazinyl-3-iodopyridine, 5-chloro-2-hydrazino-3-iodopyridine
PubChem CID 42553001
IUPAC-Name (5-Chlor-3-Iodpyridin-2-yl)Hydrazin
SMILES C1=C(C=NC(=C1I)NN)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-hydrazino-3-iodopyridine
Schmelzpunkt 136°C to 138°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 269.47
Reinheit (%) 95%