Learn More
5-Chlor-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058520
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11339755 1 g 1 Gramm
11349755 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11339755
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19793.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 23602-63-3 | C8H7ClO2 | 170.592 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23602-63-3
Summenformel C8H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 170.592
MDL-Nummer MFCD00275687
InChI-Schlüssel NSKZAOKQZDLHGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 5-chloro-2-hydroxy-3-methyl, acmc-20am4p, 2-hydroxy-3-methyl-5-chlorobenzaldehyde, 5-chloro-2-hydroxy-3-methyl-benzaldehyde
PubChem CID 2774358
IUPAC-Name 5-Chlor-2-Hydroxy-3-Methylbenzaldehyd
SMILES CC1=C(C(=CC(=C1)Cl)C=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Schmelzpunkt 59°C
Menge 1 g
Beilstein 2249708
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 170.6
Reinheit (%) 97%