Learn More
5'-Chlor-2'-Hydroxy-3'-Nitroacetophenon, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11357239
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11357239 25 g 25 Gramm
11347239 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357239 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27417.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84942-40-5
Summenformel C8H6ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 215.589
MDL-Nummer MFCD00191921
InChI-Schlüssel IUNBIQBAYUBIFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5'-chloro-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone, 1-5-chloro-2-hydroxy-3-nitrophenyl ethanone, 2-acetyl-6-nitro-4-chlorophenol, 2-acetyl-6-nitro-4-chloro phenol, 2-acetyl-4-chloro-6-nitrophenol, 5-chloro-3-nitro-2-hydroxyacetophenone, benzoic acid,5-chloro-2-hydroxy-3-nitro, ethanone, 1-5-chloro-2-hydroxy-3-nitrophenyl, 1-acetyl-5-chloro-2-hydroxy-3-nitrobenzene, pubchem3355
PubChem CID 688237
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1O)[N+](=O)[O-])Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5'-Chloro-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone
Schmelzpunkt 132°C to 135°C
Menge 25 g
Formelmasse 215.6
Reinheit (%) 99%