Learn More
5-Chlor-2-Methoxy-4-Methylbenzenesulfonylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10027719
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10027719 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10027719 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00163DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-methoxy-4-methylbenzenesulfonyl chloride
CAS 889939-48-4
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C8H8Cl2O3S
Menge 5 g
Synonym 5-chloro-2-methoxy-4-methylbenzenesulfonylchloride, 5-chloro-2-methoxy-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, pubchem5095, acmc-20am4m, 5-chloro-2-methoxy-4-methylphenylsulfonyl chloride, chloro 5-chloro-2-methoxy-4-methylphenyl sulfone, 5-chloranyl-2-methoxy-4-methyl-benzenesulfonyl chloride
InChI-Schlüssel BJRJHJZVSWZXIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1Cl)S(=O)(=O)Cl)OC
IUPAC-Name 5-Chlor-2-Methoxy-4-Methylbenzolsulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 255.109
PubChem CID 17389862
Formelmasse 255.12
Reinheit (%) 97%