Learn More
5-Chlor-2-Methoxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444517
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15444517 5 g 5 Gramm
15454517 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15444517
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31860.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7035-09-8 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7035-09-8
MDL-Nummer MFCD00033854
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 75°C to 79°C
Geruch Characteristic
Summenformel C3H10ClNO3S
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
InChI-Schlüssel QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
SMILES C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansäurehydrat-Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 175.63
PubChem CID 23462
Formelmasse 170.6
Reinheit (%) 97%