Learn More
5-Chlor-2-Methoxybenzonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11402198
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11402198 1 g 1 Gramm
11412198 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11402198 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15185.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Sie wird als Zwischenprodukt für die Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55877-79-7
Summenformel C8H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 167.59
MDL-Nummer MFCD00052867
InChI-Schlüssel LREABOKKLIVXNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-chlorobenzonitrile, 4-chloro-2-cyanoanisole, 5-chloro-2-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 5-chloro-2-methoxy, 5-chloro-2-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem3662, acmc-1avm0, ksc490q4j, 5-chloro-o-anisonitrile, lreabokklivxna-uhfffaoysa
PubChem CID 2800979
IUPAC-Name 5-Chlor-2-methoxybenzonitril
SMILES COC1=C(C=C(Cl)C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-methoxybenzonitrile
Schmelzpunkt 98°C to 102°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 3245801
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 167.6
Reinheit (%) 98%