Learn More
5-Chlor-2-Methoxyphenylboronsäure, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10724112 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10724112 1 g Glasflasche -
10636650 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10724112 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 434480010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Identifiants chimiques
CAS 89694-48-4
Summenformel C7H8BClO3
Molekulargewicht (g/mol) 186.40
MDL-Nummer MFCD01318966
InChI-Schlüssel FMBVAOHFMSQDGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-methoxyphenyl boronic acid, 5-chloro-2-methoxybenzeneboronic acid, 5-chloro-2-methoxyphenyl boranediol, 2-methoxy-5-chlorophenylboronic acid, 4-chloroanisole-2-boronic acid, boronic acid, 5-chloro-2-methoxyphenyl, 5-chloro-2-methoxyphenylboronicacid, pubchem1782, 5-chloro-2-methoxy-phenyl boronic acid
PubChem CID 2735751
IUPAC-Name (5-Chlor-2-methoxyphenyl)boronsäure
SMILES COC1=C(C=C(Cl)C=C1)B(O)O
Spécification
Chemischer Name oder Material 5-chloro-2-methoxyphenylboronic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 141°C to 143°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 186.4
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Achtung
Catégorie de danger
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Mention de danger
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Conseils de prudence
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.