Learn More
5-Chlor-2-Methoxyphenylmagnesiumbromid, 0.50 M in 2-MetHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421266
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15421266 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15421266 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54501.AE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
5-Chlor-2-Methoxyphenylmagnesiumbromid wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-methoxyphenylmagnesium bromide
CAS 419535-75-4
Summenformel C7H6BrClMgO
MDL-Nummer MFCD11113495
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Synonym 5-chloro-2-methoxyphenylmagnesium bromide, gafvlsuafzzumw-uhfffaoysa-m, bromo 5-chloro-2-methoxyphenyl magnesium, 5-chloro-2-methoxyphenylmagnesium bromide, 0.50m in 2-methf, grignard reagent
Löslichkeitsinformationen It reacts with water.
InChI-Schlüssel GAFVLSUAFZZUMW-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=C(Cl)C=C1[Mg]Br
IUPAC-Name Magnesium;1-Chlor-4-Methoxybenzol-5-id;Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 245.78
PubChem CID 11207325
Formelmasse 245.79
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,50 M in 2-MeTHF