Learn More
5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309148
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30309148 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309148 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA11433000AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one
CAS 26172-55-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C4 H4 Cl N O S
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-Methyl-5-chloro-3-isothiazolone, 2-Methyl-5-chloroisothiazolin-3-one, 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone, 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 5-Chloro-2-methylisothiazolin-3-one, 5-Chloro-N-methylisothiazolin-3-one, 5-Chloro-N-methylisothiazolone, A 33 (bactericide), Bioace, CIT, CMIT, HS 818 (antiseptic), Kathon CG 5243, Kathon IXE, Methylchloroisothiazolinone, N-Methyl-5-chloroisothiazolin-3-one, N-Methyl-5-chloroisothiazolone, T 360
InChI-Formel InChI=1S/C4H4ClNOS/c1-6-4(7)2-3(5)8-6/h2H,1H3
SMILES CN1SC(=CC1=O)Cl
IUPAC-Name 5-Chlor-2-methyl-1,2-thiazol-3-on
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 149.6
Menge 1 mL
Formelmasse 148.9702 g/mol