Learn More
[5-Chlor-2-(methylamino)phenyl]-phenylmethanon (5-Chlor-2-(methylamino)benzophenon), Mikromol™
Catalog No. 30051570
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
30051570 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 30051570 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0023.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
[5-Chlor-2-(methylamino)phenyl]-phenylmethanon (5-Chlor-2-(methylamino)benzophenon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-Methylaminobenzophenone
CAS 1022-13-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-Chloro-2-Methylaminobenzophenone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H12 Cl N O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Diazepam Imp. D (EP), Temazepam Imp. A (EP), Diazepam USP Related Compound A, Diazepam USP RC A, [5-Chloro-2-(methylamino)phenyl]phenylmethanone, 5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone, Diazepam Related Compound A, Temazepam Related Compound A, Diazepam Impurity D, Temazepam Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C14H12ClNO/c1-16-13-8-7-11(15)9-12(13)14(17)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,16H,1H3
SMILES CNc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
IUPAC-Name [5-Chlor-2-(methylamino)phenyl]-phenylmethanon
Molekulargewicht (g/mol) 245.7
Menge 25 mg
Formelmasse 245,0607 g/mol