Learn More
5-Chlor-2-Methylbenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15435687 5 g 5 Gramm
15425687 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435687 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32912.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 34981-38-9 | C7H6Cl2O2S | 225.083 g/mol
5-Chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Chlor-2-Methylbenzenesulfonylchlorid ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff für die organische Synthese, pharmazeutische Agrochemikalien und den Bereich Farbstoffe.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34981-38-9
Summenformel C7H6Cl2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 225.083
MDL-Nummer MFCD09742738
InChI-Schlüssel VHBFBNCERXCECQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorotoluene-2-sulphonyl chloride, 4-chlorotoluene-2-sulphonylchloride, 2-chlorosulfonyl-4-chlorotoluene, 5-chloro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 5-chloro-2-methylbenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 5-chloro-2-methyl, 5-chloro-2-methylbenzensulfonyl chloride, 5-chloro-2-methylphenylsulfonyl chloride, 3-chloro-6-methyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 5-chloro-2-methyl
PubChem CID 100415
IUPAC-Name 5-Chlor-2-Methylbenzolsulfonylchlorid
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Brechungsindex 1.5697
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 225.09
Reinheit (%) 97%