Learn More
5-Chlor-2-methylphenol, TRC
Artikelnummer. 30351637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30351637 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30351637 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC4278201G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-methylphenol
CAS 5306-98-9
Summenformel C7 H7 Cl O
Menge 1 g
Synonym 2-Methyl-5-chlorophenol, 3-Chloro-6-methylphenol, 4-Chloro-2-hydroxytoluene, 5-Chloro-o-cresol, NSC 157349
InChI-Formel InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,1H3
SMILES Cc1ccc(Cl)cc1O
IUPAC-Name 5-Chlor-2-Methylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 142.58
Formelmasse 142.0185