Learn More
5-Chlor-2-(methylthio)pyrimidin-4-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 204.64 |
| Reinheit (%) | 97% |