Learn More
5-Chlor-2-(methylthio)pyrimidin-4-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10575524
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10575524 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
10212872 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10222872 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10575524 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB10252EB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 61727-33-1
Summenformel C6H5ClN2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 204.628
MDL-Nummer MFCD00173907
InChI-Schlüssel SEPCYCDQJZTPHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylic acid, 5-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidine-4-carboxylic acid, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-chloro-2-methylthio, 5-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine-4-carboxylic acid, 4-carboxy-5-chloro-2-methylthio pyrimidine, 5-chloro-2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-chloro-2-methylthiopyrimidine-4-carboxylic acid, zlchem 91, oleosol fast red bl, oleosol fast red gl
PubChem CID 725711
IUPAC-Name 5-Chlor-2-Methylsulfanylpyrimidin-4-Carbonsäure
SMILES CSC1=NC=C(C(=N1)C(=O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 204.64
Reinheit (%) 97%