Learn More
5-Chlor-2-oxindol-1-carboxamid, TRC
Artikelnummer. 30352910
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30352910 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30352910 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37505525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-oxindole-1-carboxamide
CAS 100599-06-2
Summenformel C9H7ClN2O2
Menge 25 mg
Synonym 5-Chloro-2,3-dihydro-2-oxo-1H-indole-1-carboxamide
InChI-Formel InChI=1S/C9H7ClN2O2/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(13)12(7)9(11)14/h1-3H,4H2,(H2,11,14)
SMILES NC(=O)N1C(=O)Cc2cc(Cl)ccc12
IUPAC-Name 5-Chlor-2-oxo-3H-indol-1-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 210.62
Formelmasse 210.0196