Learn More
5-Chloro-2-oxindole, TRC
Artikelnummer. 30367234
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30367234 25 g 25 Gramm
1 options
Artikelnummer. 30367234
Marke: Toronto Research Chemicals TRCC37503025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-indolinone
CAS 17630-75-0
Summenformel C8 H6 Cl N O
Menge 25 g
Synonym 2H-Indol-2-one, 5-chloro-1,3-dihydro-, 2-Indolinone, 5-chloro- (8CI), Oxindole, 5-chloro- (6CI), 5-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 5-Chloro-1,3-dihydroindol-2-one, 5-Chloro-2-oxindole, 5-Chloro-2-oxoindoline, 5-Chloroindol-2-one, 5-Chlorooxindole
InChI-Formel InChI=1S/C8H6ClNO/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11)10-7/h1-3H,4H2,(H,10,11)
SMILES Clc1ccc2NC(=O)Cc2c1
IUPAC-Name 5-chloro-1,3-dihydroindol-2-one
Molekulargewicht (g/mol) 167.592
Formelmasse 167.0138