Learn More
5-Chlor-2-thiophencarboxaldehyd 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-91701 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10639384 1 g Glasflasche 1 Gramm
10239740 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10639384
Marke: Thermo Scientific Acros 405080010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7283-96-7 | C5H3ClOS | 146.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7283-96-7
Summenformel C5H3ClOS
Molekulargewicht (g/mol) 146.59
MDL-Nummer MFCD00047090
InChI-Schlüssel VWYFITBWBRVBSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-thiophenecarboxaldehyde, 2-chloro-5-thiophenecarboxaldehyde, 5-chlorothiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-chloro, 5-chloro-2-formylthiophene, 2-chloro-5-formylthiophene, 5-chlorothiophene-2-aldehyde, 5-chloro-2-thiophenecarbaldehyde, 5-chloro-2-thiophene-carboxaldehyde, pubchem7742
PubChem CID 81700
IUPAC-Name 5-Chlorthiophen-2-Carbaldehyd
SMILES ClC1=CC=C(S1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-thiophenecarboxaldehyde
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun bis weiß
Dichte 1.3760g/mL
Siedepunkt 94°C (18.0 mmHg)
Flammpunkt 98°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.6040 to 1.606
Menge 1 g
Relative Dichte 1.376
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 146.6
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chloro-2-thiophenecarboxaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.