Learn More
5-Chlor-2-(Trichlormethyl)benzimidazol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10397360 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10397360 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10397360 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 185300050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-(trichloromethyl)benzimidazole
Namenshinweis 95%
CAS 3584-66-5
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 223°C to 229°C
Farbe Beige bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H4Cl4N2
MDL-Nummer MFCD00005595
Menge 5 g
Synonym 5-chloro-2-trichloromethyl benzimidazole, 5-chloro-2-trichloromethyl-1h-benzo d imidazole, 5-chloro-2-trichloromethyl-1h-benzimidazole, 6-chloro-2-trichloromethyl-1h-benzimidazole, 5-chloro-2-trichloromethyl-1h-1,3-benzodiazole, 5-chloro-2-trichloromethyl-3h-1,3-benzodiazole, acmc-20am4z, 5-chloro-2-trichloromethyl-1h-benzoimidazole
InChI-Schlüssel SIZGSKQSWJIWFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=C2N=C(NC2=C1)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-Name 6-chloro-2-(trichloromethyl)-1H-1,3-benzodiazole
Molekulargewicht (g/mol) 269.93
PubChem CID 77134
Formelmasse 269.94
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chloro-2-(trichloromethyl)benzimidazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke