Learn More
5-Chlor-2-(trifluormethoxy)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15424177
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15424177 1 g 1 Gramm
15434177 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424177 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31584.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1092461-15-8
Summenformel C8H4ClF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 224.56
MDL-Nummer MFCD11519353
InChI-Schlüssel VJRCCSALVWMZAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-trifluoromethoxy-5-chlorobenzaldehyde, 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzaldehyde, jrd
PubChem CID 46835525
IUPAC-Name 5-chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
SMILES FC(F)(F)OC1=C(C=O)C=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Brechungsindex 1.4755
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 224.57
Reinheit (%) 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.