Learn More
5-Chlor-3-(Chlormethyl)-1,2,4-Thiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10556524
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10556524 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10161032 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10009531 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10556524 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW03081DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 74461-64-6
Summenformel C3H2Cl2N2S
Molekulargewicht (g/mol) 169.02
MDL-Nummer MFCD00096470
InChI-Schlüssel FFFMIFUBJZBTCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-3-chloromethyl-1,2,4-thiadiazole, 5-chloro-3-chloromethyl-1,2,4 thiadiazole, 3-chloromethyl-5-chloro-1,2,4 thiadiazole, 3-chloromethyl-5-chloro-1,2,4-thiadiazole, 1,2,4-thiadiazole,5-chloro-3-chloromethyl, 1,2,4-thiadiazole, 5-chloro-3-chloromethyl-7ci, 9ci
PubChem CID 332610
IUPAC-Name 5-Chlor-3-(chlormethyl)-1,2,4-thiadiazol
SMILES ClCC1=NSC(Cl)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-chloro-3-(chloromethyl)-1, 2, 4-thiadiazole
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 169.03
Reinheit (%) 97%