Learn More
5-Chlor-3-hydroxypyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311957
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11311957 5 g 5 Gramm
11321957 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11311957
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07568.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 74115-12-1 | C5H4ClNO | 129.543 g/mol
5-Chloro-3-hydroxypyridine is used in the preparation of 4-(5-chloropyridin-3-yloxy)isoquinoline
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Chlor-3-Hydroxypyridin wird bei der Herstellung von 4-(5-Chloropyridin-3-yloxy)Isochinolin verwendet
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74115-12-1
Summenformel C5H4ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 129.543
MDL-Nummer MFCD00006379
InChI-Schlüssel TUIDQYRZDZRHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-3-hydroxypyridine, 5-chloro-3-pyridinol, 3-chloro-5-hydroxypyridine, 3-pyridinol, 5-chloro, 5chloro-3-pyridinol, pubchem6628, 3-chloro-5-pyridinol, acmc-209otf, 5-chloranylpyridin-3-ol, 3chloro-5-hydroxypyridine
PubChem CID 582305
IUPAC-Name 5-Chlorpyridin-3-ol
SMILES C1=C(C=NC=C1Cl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-3-hydroxypyridine
Schmelzpunkt 159°C to 163°C
Menge 5 g
Beilstein 1422550
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 129.55
Reinheit (%) 99%