Learn More
5-Chlor-3-Methyl-1-Benzothiophen-2-Carboxylsäure, Technische Qualität, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10334532
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10334532 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10641683 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10662665 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10334532 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00546CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 50451-84-8
Summenformel C10H7ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 226.67
MDL-Nummer MFCD03407361
InChI-Schlüssel KEYCXZNZFABITO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-chloro-3-methyl-1-benzothiophene-2-carboxylic ac, 5-chloro-3-methyl-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-chloro3-methyl-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-chloro-3-methyl-1-benzo b thiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 2794614
IUPAC-Name 5-Chlor-3-methyl-1-benzothiophen-2-carbonsäure
SMILES CC1=C(SC2=CC=C(Cl)C=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-3-methyl-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 226.68
Reinheit (%) 95%