Learn More
5-Chlor-3-Methyl-1-Phenyl-1H-Pyrazol-4-Carbonitril, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11490020
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11490020
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50562.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51626-33-6
Summenformel C11H8ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 217.656
MDL-Nummer MFCD00455809
InChI-Schlüssel MWXQWRGAGVHIDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-3-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, acmc-20am4a
PubChem CID 2748811
IUPAC-Name 5-Chlor-3-Methyl-1-Phenylpyrazol-4-Carbonitril
SMILES CC1=NN(C(=C1C#N)Cl)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 217.66
Reinheit (%) 99%