Learn More
5-Chlor-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazol, TRC
Artikelnummer. 30365930
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30365930 10 g 10 Gramm
30351715 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30365930 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36911510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6814-58-0
Summenformel C4 H4 Cl N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 161.546
Synonym Pyrazachlor, Pyrazole, 3(or 5)-chloro-5(or 3)-methyl-4-nitro- (7CI), 3-Chloro-5-methyl-4-nitro-1H-pyrazole, 3-Chloro-4-nitro-5-methyl-1H-pyrazole, 5-Chloro-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole, ABG 3030, CMN-Pyrazole, Release, 1H-Pyrazole, 3-chloro-5-methyl-4-nitro-
IUPAC-Name 5-Chloro-3-methyl-4-nitro-1H-Pyrazol
SMILES Cc1n[nH]c(Cl)c1[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrazachlor
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H4ClN3O2/c1-2-3(8(9)10)4(5)7-6-2/h1H3,(H,6,7)
Formelmasse 160.9992