Learn More
5-Chlor-3-Phenyl-2,1-Benzisoxazol, 97 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 10678730 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10678730 25 g 25 Gramm
10381800 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10678730 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 438380250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 719-64-2
Summenformel C13H8ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 229.67
InChI-Schlüssel MUHJZJKVEQASGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-3-phenylbenzo c isoxazole, 5-chloro-3-phenylanthranil, 5-chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole, 3-phenyl-5-chloroanthranil, pubchem8713, acmc-209okx, maybridge1_004397, 2, 5-chloro-3-phenyl, 5-chloro-3-phenyl-benzo c isoxazole, 3-phenyl-5-chloro-2,1-benzisoxazole
PubChem CID 347291
IUPAC-Name 5-Chlor-3-Phenyl-2,1-Benzisoxazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=C(C=CC3=NO2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-3-phenyl-2, 1-benzisoxazole
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 115.3°C to 116.1°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 25 g
Formelmasse 229.67
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.