Learn More
5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole, TRC
Artikelnummer. 30361971
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30361971 25 g -
30360955 5 g 5 Gramm
30350629 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30361971 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37755525G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 719-64-2
Summenformel C13H8ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 229.66
Synonym 3-Phenyl-5-chloroanthranil, 5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole, 5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazoles, 5-Chloro-3-phenylanthranil, 5-Chloro-3-phenylbenz[c]isoxazole, NSC 405896
IUPAC-Name 5-chloro-3-phenyl-2,1-benzoxazole
SMILES Clc1ccc2noc(c3ccccc3)c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H8ClNO/c14-10-6-7-12-11(8-10)13(16-15-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Formelmasse 229.0294